Läs mer
Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Micropipette Initial Kit
Produktkod. 11899233
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
2,5 till 50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11899233
Brand: Socorex™ 956.12.010E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ergonomisk elektronisk flerkanalig mikropipett initialförpackning. Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Micropipette Initial Kit innehåller pipett, laddningsställ, snabbladdare med AC adapter och sladd, extra batteripaket och pipettspetsprover.
  • Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
  • Lättvikt.
  • Enkelt, intuitivt, självlärande program.
  • Stor display, vändbar höger/vänster läsning.
  • Mikroprocessorstyrd motor.
  • Snabbt utbytbart, snabbt laddningsbart, uppladdningsbart batteri som fungerar länge.
  • Sekventiell spetsutkastning.
  • Passar även valfri enkanals volymetrisk modul.
Specifikationer
Noggrannhet <±3,5 % -<± 1,0 %
Batterityp 4,8V NiMH
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro diagnostik), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elsäkerhet), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Modell 956
Antal kanaler 12
Produktlinje Acura
Typ Elektronisk mikropipettsats
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Visa Höger/vänster LCD
Inkluderar Pipettladdningsställ, snabbladdare med AC adapter och sladd, extra batteripaket, QC-certifikat, Qualitips™ pipettspetsprov och bruksanvisning.
Ökar 0,05μ L
Precision <3.0% - <0.7%
Kvantitet 1 vardera
Uppladdningstid <1,5 timmar
Garanti 24 månader