Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetter med fast volym
Produktkod. 10551523
Volym (metrisk):
1μ L
5μ L
10 μl
15μ L
20 μl
25μ L
40μ L
50 μl
60μ L
70μ L
75μ L
80μ L
90μ L
100 μl
120μ L
150μ L
200 μl
250μ L
300 μl
400μ L
500 μL
600μ L
700μ L
750μ L
800μ L
900μ L
1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10551523
Brand: Socorex™ 815.0075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tunna och exakta mikropipetter inställda på en fast volym för enkel dosupprepning. Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetter med fast volym är lätta att hantera och har ett mjukt kolvslag.
  • Luftförskjutningspipett med fast volym.
    • Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
    • Justip™ justerbar spetsejektor som passar de flesta spetsar.
    • Stöt-, UV-ljus och autoklaveringsbeständighet.
    • Ultramjukt kolvslag.
    • Finns i en mängd olika volymmodeller.
Specifikationer
Noggrannhet <±0,7 %
Certifikat och efterlevnad ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS, CE IVD-direktiv 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik).
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Modell 815
Typ Mikropipett
Volym (metrisk) 75μ L
Precision <0.5%
Kvantitet 1 vardera
Garanti 36 månader