Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetter med fast volym
Volym (metrisk):
1μ L
5μ L
10 μl
15μ L
20 μl
25μ L
40μ L
50 μl
60μ L
70μ L
75μ L
80μ L
90μ L
100 μl
120μ L
150μ L
200 μl
250μ L
300 μl
400μ L
500 μL
600μ L
700μ L
750μ L
800μ L
900μ L
1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Luftförskjutningspipett med fast volym.
- Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
- Justip™ justerbar spetsejektor som passar de flesta spetsar.
- Stöt-, UV-ljus och autoklaveringsbeständighet.
- Ultramjukt kolvslag.
- Finns i en mängd olika volymmodeller.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | <±0,7 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS, CE IVD-direktiv 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik). |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Material | Polykarbonat |
| Modell | 815 |
| Typ | Mikropipett |
| Volym (metrisk) | 15μ L |
| Precision | <0.5% |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Visa mer |