Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Description
- Ergonomisk form.
- Lättvikt.
- Uultra-mjukt kolvslag.
- Smart och pålitlig volymjustering:
- Den senaste mikrometriska inställningen utförs smidigt och exakt genom att vrida på tryckknappen.
- Fint bearbetade klickstopp och fritt roterande lock förhindrar oönskade volymförändringar.
- Digital visning av inställd volym på instrumentets framsida är lätt synlig under pipettering.
- Autoklaverbar.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS och CE IVD-direktiv 98/79 EEC om medicinsk utrustning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | Acura |
| Typ | Mikropipett Triopack |
| Volym (metrisk) | 0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L |
| Inkluderar | 3 Acura™ mikropipetter, manuella, spikprover, Qualitips™ 10/100/1000 μL |
| Kvantitet | 3/Pk. |