Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Produktkod. 10254312
Volym (metrisk):
0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L
10, 100, 1000μ L
10, 50, 200μ L
10-100μ L, 100-1000μ L, 0,5-5,0 ml
100-1000μ L, 0,5-5,0, 1,0-10 ml
2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
2, 10, 50μ L
2, 20, 200μ L
5-50μ L, 20-200μ L, 100-1000μ L
Unit Size:
1 uppsättning
Product Code. 10254312
Brand: Socorex™ 835.TRIO.Y
Only null left
Add to basket
Add to basket
Klassiska och universella, dessa mikropipetter är avsedda för alla applikationer och kommer i ett utvalt trepack. Socorex™ Acura™ Manual 825 Mikropipett Triopack mikropipetter är designade för komfort och stabilitet.
  • Ergonomisk form.
  • Lättvikt.
  • Uultra-mjukt kolvslag.
  • Smart och pålitlig volymjustering:
    • Den senaste mikrometriska inställningen utförs smidigt och exakt genom att vrida på tryckknappen.
    • Fint bearbetade klickstopp och fritt roterande lock förhindrar oönskade volymförändringar.
  • Digital visning av inställd volym på instrumentets framsida är lätt synlig under pipettering.
  • Autoklaverbar.
Specifications
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS och CE IVD-direktiv 98/79 EEC om medicinsk utrustning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produktlinje Acura
Typ Mikropipett Triopack
Volym (metrisk) 100-1000μ L, 0,5-5,0, 1,0-10 ml
Inkluderar 3 Acura™ mikropipetter, manuella, spikprover, Qualitips™ 1000 μL/5mL/10mL
Kvantitet 3/Pk.