Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Volym (metrisk):
0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L
10, 100, 1000μ L
10, 50, 200μ L
10-100μ L, 100-1000μ L, 0,5-5,0 ml
100-1000μ L, 0,5-5,0, 1,0-10 ml
2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
2, 10, 50μ L
2, 20, 200μ L
5-50μ L, 20-200μ L, 100-1000μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- Ergonomisk form.
- Lättvikt.
- Uultra-mjukt kolvslag.
- Smart och pålitlig volymjustering:
- Den senaste mikrometriska inställningen utförs smidigt och exakt genom att vrida på tryckknappen.
- Fint bearbetade klickstopp och fritt roterande lock förhindrar oönskade volymförändringar.
- Digital visning av inställd volym på instrumentets framsida är lätt synlig under pipettering.
- Autoklaverbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS och CE IVD-direktiv 98/79 EEC om medicinsk utrustning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | Acura |
| Typ | Mikropipett Triopack |
| Volym (metrisk) | 5-50μ L, 20-200μ L, 100-1000μ L |
| Inkluderar | 3 Acura™ mikropipetter, manuella, spikprover, Qualitips™ 50/200/1000 μL |
| Kvantitet | 3/Pk. |