Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 835 Macropipette
Produktkod. p-8006513
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
0,5 till 5 ml
Noggrannhet:
<±1,5 till 0,5 %
<±1,5 till 0,6 %
Precision:
<0,5 till 0,2 %
<0,6 till 0,3 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10621324
Brand: Socorex™ 835.02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrustad med en precisionsinställningsmekanism som tillåter kontinuerligt justerbar volym ner till en mycket fin volymupplösning. Socorex™ Acura™ Acura™ Manual 835 Macropipette är utformad för att tillåta volyminställning med en hand.
  • Smart, pålitlig och exakt volyminställning
  • Mycket fin volymupplösning
  • Enhandsvolyminställningskapacitet
  • Klickstopp, tillsammans med fritt roterande kolvknappslock säkerställer inställningsstabilitet
  • Enkel aktivering
  • Justip™ justerbar spetsejektor som passar de flesta spetsar
  • Swift-set användarkalibreringssystem
  • Rymmer ett skyddsfilter av cellulosamunstycke
  • Pasteurpipettadapter finns tillgänglig
  • Stöt-, UV-ljus och autoklaveringsbeständighet
  • CE-certifierad
  • Tre års garanti
Specifikationer
Noggrannhet <±1,5 till 0,5 %
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS och CE IVD-direktiv 98/79 EEC om medicinsk utrustning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura
Typ Makropipette
Volym (metrisk) 0,2 till 2 ml
Inkluderar Certifikatkalibrering
Precision <0,5 till 0,2 %
Kvantitet 1 vardera
Garanti 3 år