Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 835F Makropipetter med fast volym
Produktkod. 10111922
Volym (metrisk):
2 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10111922
Brand: Socorex™ 835.F02.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimal för inomhus-/utomhusmiljöanalys, klinisk kemi och cellodling. Socorex™ Acura™ Manual 835F Macropipettes med fast volym erbjuder överlägsen prestanda och kommer i en fast volym för enkel doseringsupprepning
  • Luftförskjutningspipett med fast volym.
  • Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
  • Justip™ justerbar spetsejektor som passar de flesta spetsar.
  • Stöt-, UV-ljus och autoklaveringsbeständighet.
  • Pasteurpipettadapter levereras med dedikerade 2 och 5 ml modeller.
  • Passar utbytbara munstycksfilter för extra skydd mot vätskespill och förorening av fat.
Specifikationer
Noggrannhet <±0,8 %
Certifikat och efterlevnad ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS och CE IVD-direktiv 98/79 EEC
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Modell 835
Typ Makropipette
Volym (metrisk) 2,5 ml
Precision <0.5%
Kvantitet 1 vardera