Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 835F Makropipetter med fast volym
Volym (metrisk):
2 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Luftförskjutningspipett med fast volym.
- Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
- Justip™ justerbar spetsejektor som passar de flesta spetsar.
- Stöt-, UV-ljus och autoklaveringsbeständighet.
- Pasteurpipettadapter levereras med dedikerade 2 och 5 ml modeller.
- Passar utbytbara munstycksfilter för extra skydd mot vätskespill och förorening av fat.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | <±0,5 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS och CE IVD-direktiv 98/79 EEC |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Modell | 835 |
| Typ | Makropipette |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Precision | <0.2% |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Garanti | 36 månader |