Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 855 Flerkanaliga mikropipetter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
20 till 200μ l
40 till 350μ L
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
- Smart och pålitlig volymjustering.
- Precision digital display synlig hela tiden.
- Justip™ justerbar spetsejektor som passar de flesta spetsar.
- Swift-set användarkalibreringssystem.
- Stöt-, UV-ljus och autoklaveringsbeständighet.
- 360° rotation av volymetrisk modul möjliggör val av optimal arbetsposition.
- Justerbar spetsejektor.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | <±0,9 % -<± 0,7 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS, CE-direktiv IVD 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik). |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| För användning med | Mikroplatta |
| Modell | Manual 855 |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Acura |
| Typ | Flerkanalig mikropipett |
| Volym (metrisk) | 20 till 200μ l |
| Visa mer |