Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual 855 Flerkanaliga mikropipetter
Produktkod. 10707924
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
20 till 200μ l
40 till 350μ L
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10707924
Brand: Socorex™ 855.08.010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flerkanalig mikropipett för användning med mikroplattor. Socorex™ Acura™ Manual 855 Flerkanaliga mikropipetter kombinerar högteknologiska material med exceptionell ergonomi för att garantera enastående prestanda och resultat.
  • Exceptionell, användarvänlig ergonomi.
  • Smart och pålitlig volymjustering.
  • Precision digital display synlig hela tiden.
  • Justip™ justerbar spetsejektor som passar de flesta spetsar.
  • Swift-set användarkalibreringssystem.
  • Stöt-, UV-ljus och autoklaveringsbeständighet.
  • 360° rotation av volymetrisk modul möjliggör val av optimal arbetsposition.
  • Justerbar spetsejektor.
Specifikationer
Noggrannhet <±3,5 % -<± 1,5 %
Certifikat och efterlevnad ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS, CE-direktiv IVD 98/79 EEC (medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik).
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Mikroplatta
Modell Manual 855
Antal kanaler 8
Produktlinje Acura
Typ Flerkanalerpipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Precision <±3,0 % -<± 1,0 %
Kvantitet 1 vardera
Garanti 36 månader