Läs mer
Socorex™ Acura™ Manual XS Mikropipetter
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 10μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Optimerat form/storleksförhållande för enkel användning vid arbete med mikrorör.
- Reducerad vikt - lättare än ledande märken.
- Unik, Socorex™ patenterad läpptätning minskar aktiveringskrafterna och ger ultramjuk pipettering.
- Justerbar spetsejektor.
- Autoklaverbar färdigmonterad.
- Oöverträffad metrologisk prestation.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | <±2,5 % -<± 1,0 % |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura XS |
| Typ | Mikropipett |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| Precision | <1.8% - <0.5% |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Garanti | 36 månader |