Läs mer
Socorex™ Acura Variabel volym manuella pipetter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Med precisionsinställningsmekanism
- Volyminställning för en hand
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Modell | 825 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura |
| Typ | Mikropipett |
| Volym (metrisk) | 5 till 50μ l |
| Kvantitet | 1 vardera |