Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ACY-738 |
| CAS | 1375465-91-0 |
| Synonym | N-hydroxi-2-((1-fenylcyklopropyl)amino)pyrimidin-5-karboxamid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C14H14N4O2 |
| Formel vikt | 270.29 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |