Läs mer
ACY-738, MedChemExpress
Beskrivning
ACY-738 is a potent, selective and orally-bioavailable HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 1.7 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ACY-738 |
| CAS | 1375465-91-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H14N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (118.39 mM) |
| LEDER | O=C(NO)C(C=N1)=CN=C1NC2(CC2)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.29 |
| Formel vikt | 270.29 |
| Visa mer |