Läs mer
ACY-957, MedChemExpress
Beskrivning
ACY-957 is an orally active and selective inhibitor of HDAC1 and HDAC2, with IC50s of 7 nM, 18 nM, and 1300 nM against HDAC1/2/3, respectively, and shows no inhibition on HDAC4/5/6/7/8/9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ACY-957 |
| CAS | 1609389-52-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H23N5OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (194.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2N=C(N3CCNCC3)C=CC2=C1)NC4=CC(C5=CC=CS5)=CC=C4N |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.54 |
| Formel vikt | 429.54 |
| Visa mer |