Läs mer
Acycloguanosine, 98%
Produktkod. 15436229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436229 5 g 5g
15426229 1 g 1g
15446229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15436229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64144.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hämmar replikation av cytomegalovirus; inducerar apoptos
Hämmar replikation av cytomegalovirus; inducerar apoptos
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59277-89-3
Molekylformel C8H11N5O3
Molekylvikt (g/mol) 225.21
MDL-nummer MFCD00057880
InChI-nyckel MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
IUPAC-namn 2-amino-9-(2-hydroxietoximetyl)-3H-purin-6-on
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acycloguanosine
Smältpunkt 256°C to 260°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,146
Löslighetsinformation Soluble in 1M HCl at 50mg/ml; Soluble in water at 0;7mg/ml; Also soluble in DMSO
Formel vikt 225.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.