Läs mer
Acykloguanosin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 13296309 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13296309 50 mg Glasflaska 50mg
13216319 10 mg Glasflaska 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 13296309 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445240500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CAS: 59277-89-3 | C8H11N5O3 | 225.21 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59277-89-3
Molekylformel C8H11N5O3
Molekylvikt (g/mol) 225.21
MDL-nummer MFCD00057880
InChI-nyckel MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
IUPAC-namn 2-amino-9-(2-hydroxietoximetyl)-3H-purin-6-on
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acycloguanosine
Smältpunkt 256°C to 260°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mg
Merck Index 15134
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.7mg/mL
Formel vikt 225.2
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acycloguanosine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.