Läs mer
Acikloviracetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17) |
| Formel vikt | 267.0968 |
| Procent renhet | >95% |