missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acyclovir-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aciclovir-d4 |
| CAS | 1185179-33-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 D4 H7 N5 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Aciclovir-d4, Acyclovir-D4, 2-Amino-9-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethoxy)methyl]purin-6-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.229 |
| Visa mer |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?