Läs mer
Acyclovir-d4, TRC
Produktkod. 30323875
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30323875 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1924021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aciclovir-d4
CAS 1185179-33-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 D4 H7 N5 O3
Kvantitet 1 mg
Synonym Aciclovir-d4, Acyclovir-D4, 2-Amino-9-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethoxy)methyl]purin-6-ol
InChI formel InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)/i1D2,2D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
IUPAC-namn 2-amino-9-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1H-purin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 229.229
Formel vikt 229.1113
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.