Läs mer
Acyclovir Impurity O (N-Hydroxymethyl Acyclovir), Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acyclovir Impurity O (N-Hydroxymethyl Acyclovir), Technical Grade |
| Analyt- eller komponentnamn | Acyclovir Impurity O (N-Hydroxymethyl Acyclovir), Technical Grade |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O4/c15-1-2-18-5-14-3-10-6-7(14)12-9(11-4-16)13-8(6)17/h3,15-16H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,13,17) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 255.097 |