Läs mer
Acyclovir L-Isoleucinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acyclovir L-Isoleucinate |
| CAS | 142963-63-1 |
| Molekylformel | C14H22N6O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | L-Isoleucine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N6O4/c1-3-8(2)9(15)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)21/h6,8-9H,3-5,7,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,21)/t8-,9-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.36 |
| Formel vikt | 338.1703 |