missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acyclovir L-Leucinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acyclovir L-Leucinate |
| CAS | 142963-69-7 |
| Molekylformel | C14H23ClN6O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-Leucine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N6O4.ClH/c1-8(2)5-9(15)13(22)24-4-3-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)21;/h6,8-9H,3-5,7,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,21);1H/t9-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12 |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.82 |
| Formel vikt | 374.1469 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?