Läs mer
Acyclovir, MedChemExpress
Produktkod. 16463347
Encompass_Preferred
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
Produktkod. 16463347
Brand: Medchem Express HY17422
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Acyclovir (Aciclovir) is a potent, orally active antiviral agent. Acyclovir has antiherpetic activity with IC50 values of 0.85 μM and 0.86 μM for HSV-1 and HSV-2, respectively. Acyclovir induces cell cycle perturbation and apoptosis. Acyclovir prevents bacterial infections during induction therapy for acute leukaemia.
Acyclovir (Aciclovir) is a potent, orally active antiviral agent. Acyclovir has antiherpetic activity with IC50 values of 0.85 μM and 0.86 μM for HSV-1 and HSV-2, respectively. Acyclovir induces cell cycle perturbation and apoptosis. Acyclovir prevents bacterial infections during induction therapy for acute leukaemia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acyclovir
Fysisk form Solid
CAS 59277-89-3
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H11N5O3
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Aciclovir Acycloguanosine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (222.02 mM)
LEDER O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2COCCO
Molekylvikt (g/mol) 225.2
Formel vikt 225.2
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.