Läs mer
Acyclovir, MedChemExpress
Beskrivning
Acyclovir (Aciclovir) is a potent, orally active antiviral agent. Acyclovir has antiherpetic activity with IC50 values of 0.85 μM and 0.86 μM for HSV-1 and HSV-2, respectively. Acyclovir induces cell cycle perturbation and apoptosis. Acyclovir prevents bacterial infections during induction therapy for acute leukaemia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acyclovir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 59277-89-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H11N5O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Aciclovir Acycloguanosine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (222.02 mM) |
| Visa mer |