Läs mer
Aciklovir N, O-Diacetat, TRC
Produktkod. 30135863
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30135863 2.5 g 2.5g
17961215 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1679952.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75128-73-3
Molekylformel C12H15N5O5
Molekylvikt (g/mol) 309.28
Synonym 2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethyl Acetate, Aciclovir Imp. G (EP)
IUPAC-namn 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)metoxi]etylacetat
LEDER CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)C)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)13-5-17(10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Formel vikt 309.107