Läs mer
Acyclovir, Tocris Bioscience™
Produktkod. 18085452
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18085452 50 mg
1 options
Produktkod. 18085452 Leverantör Tocris Bioscience Leverantörsnummer 2513/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inhibits viral DNA polymerase; antiherpetic agent
Antiviral agent, active against herpes simplex viruses HSV-1 and HSV-2 (EC50 values are 0.85 and 0.86 μM respectively). Interferes with viral DNA polymerization through competitive inhibition with guanosine triphosphate. Induces apoptosis in cells transfected with HSV-TK (suicidal gene therapy).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Acyclovir
CAS 59277-89-3
Molekylformel C8H11N5O3
MDL-nummer MFCD00057880
Kvantitet 50 mg
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
InChI-nyckel MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 225.21
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
Formel vikt 225.21
Procent renhet >99%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.