Läs mer
Acyclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aciclovir |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15) |
| Formel vikt | 225.0862 |
| Procent renhet | >95% |