missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AD-mix-Alpha (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AD-mix-alpha (Technical Grade) |
| CAS | 153130-59-7 |
| Molekylformel | C48H54N6O4.x(K2CO3).x(K2OsO4.2H2O).x(K3Fe(CN)6) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | AD-mix-a (Technical Grade) |
| LEDER | [H][C@@]1([C@H](OC2=C(C=CC=C3)C3=C(O[C@@H]([C@@]4([H])C[C@@]5([H])[C@@H](CC)C[N@]4CC5)C6=CC=NC7=C6C=C(OC)C=C7)N=N2)C8=CC=NC9=C8C=C(OC)C=C9)N(C[C@H]%10CC)CC[C@]%10([H])C1.O=[C]OO[K].[K][K].[K][Fe](C=N)(C=N)(C=N)(C=N)(C=N)C=N.[K] |
| IUPAC-namn | (2R,4R,5S)-5-ethyl-2-((R)-((4-((R)-((1R,2R,4S,5R)-5-ethylquinuclidin-2-yl)(6-methoxyquinolin-4-yl)methoxy)phthalazin-1-yl)oxy)(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl)quinuclidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 1258.5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?