Läs mer
AD-mix-Beta (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AD-mix-beta |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30-,31-,32+,43+,44-,45+,46-/m0/s1 |
| Formel vikt | 1615.067 |