Läs mer
AD-mix-Beta (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30012886
Change view
Kvantitet:
250 mg
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012886 10 g
30011489 50 g
30011353 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012886 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA20000510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148618-32-0
Molekylformel C48H54N6O4
Molekylvikt (g/mol) 779
Synonym AD-mix-beta
IUPAC-namn 4-[(S)-[(2S,4R,5R)-5-etyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxykinolin-4-yl)metoxi]-1-[(R)-[(2R,4S,5R)-5-etyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxykinolin-4-yl)metoxi]ftalazin
LEDER CCCCCCC\C=C/CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AD-mix-beta
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30-,31-,32+,43+,44-,45+,46-/m0/s1
Formel vikt 1615.067