Läs mer
AD80, MedChemExpress
Produktkod. 16473658
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473658 10 mg -
16446397 5 mg 5mg
16432816 25 mg -
16430959 1 mg -
16424746 100 mg -
16410057 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16473658 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101963
MedChemExpress AD80, a multikinase inhibitor, inhibits RET, RAF,SRCand S6K, with greatly reduced mTOR activity.
AD80, a multikinase inhibitor, inhibits RET, RAF,SRCand S6K, with greatly reduced mTOR activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AD80
CAS 1384071-99-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19F4N7O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (316.84 mM)
LEDER O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C3=NN(C(C)C)C4=NC=NC(N)=C43)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 473.43
Formel vikt 473.43
Procent renhet 99.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease