Läs mer
ADA, 0,2 M buffertlösning, pH 7,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15424809
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424809 250 mL 250ml
15414809 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62424.AK
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7415-22-7
Molekylformel C6H9N2NaO5
Molekylvikt (g/mol) 212.137
MDL-nummer MFCD00065483
InChI-nyckel QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23679048
IUPAC-namn natrium;2-[(2-amino-2-oxoetyl)-(karboximetyl)amino]acetat
LEDER C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ADA buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL