Läs mer
Melford ADA
Produktkod. 30017929
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017929 25 g
30017928 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017929 Leverantör Melford Leverantörsnummer A1003025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: [N-(karbamoylmetyl) iminodiättiksyra)] [N-(2-Aceta-mido)iminodieättiksyra]
  • CAS-nummer: 26239-55-4
  • Molekylformel:C6H10N2O5​​
  • Molekylvikt: 190,2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ADA, [N-(Carbamoylmethyl) iminodiacetic acid)
CAS 26239-55-4
pH 2.0 - 4.0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Molekylformel C6H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 190.2