Läs mer
Thermo Scientific Chemicals ADA, 98+%
Produktkod. 11412328
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412328 25 g 25g
11422328 100 g 100g
11432328 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412328 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15267.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190,155 g/mol
ADA används för att framställa immobiliserade pH-gradienter. Den kan användas för att studera biologiska buffertar och zwitterjoniska föreningar. Den har använts i en studie för att beskriva tillämpningen av skanning av kapacitivt kopplad kontaktlös konduktivitetsdetektion (SC(4)D) för bestämning av pH-beroende beteende hos två aminopolykarboxylater immobiliserade på ytan av en monolitisk kapillärkolonn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar ADA
används för att framställa immobiliserade pH-gradienter. Den kan användas för att studera biologiska buffertar och zwitterjoniska föreningar. Den har använts i en studie för att beskriva tillämpningen av skanning av kapacitivt kopplad kontaktlös konduktivitetsdetektion (SC(4)D) för bestämning av pH-beroende beteende hos två aminopolykarboxylater immobiliserade på ytan av en monolitisk kapillärkolonn.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26239-55-4
Molekylformel C6H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 190.155
MDL-nummer MFCD00008031
InChI-nyckel QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-acetamido iminodiacetic acid, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl azanediyl diacetic acid, carbamoylmethylaminodiacetic acid, ada, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl imino diacetic acid, n-carbamoylmethyl iminodiacetic acid, glycine, n-2-amino-2-oxoethyl-n-carboxymethyl, n-carbamoylmethyliminodi acetic acid, unii-5c4r3o704e
PubChem CID 117765
ChEBI CHEBI:43960
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoetyl)-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ADA
Smältpunkt ∼218 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1787181
Merck Index 14,147
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 190.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.