Läs mer
Thermo Scientific Chemicals ADA, 99 %, för biokemi
Produktkod. 10145140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10145140 25 g Glasflaska 25g
10321044 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10145140 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228010250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190,155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26239-55-4
Molekylformel C6H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 190.155
MDL-nummer MFCD00008031
InChI-nyckel QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
PubChem CID 117765
ChEBI CHEBI:43960
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoetyl)-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Abs. (9% soln. in 1 M NaOH), (9% soln. in 1 M NaOH) at 0nm, 0.08 max. at 300nm
Kemiskt namn eller material ADA
Absorbansförhållanden (9% soln. in 1M NaOH)
Namnnotering For biochemistry
Smältpunkt 219.0°C
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5% max. (110°C, 5 hrs)
Linjär formel H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 135
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in benzene, chloroform
Formel vikt 190.16
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.