Läs mer
WTW™ ADA-DIN-BNC modelladapter
Produktkod. 10587451
Change view
Kontakttyper:
BNC-kontakt, DIN-uttag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10587451 BNC-kontakt, DIN-uttag Varje
1 options
Produktkod. 10587451 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 108509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1019.78 SEK
    945.87 SEK / Paket med 1
    Save 73.91 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Kontakttyper BNC-kontakt, DIN-uttag
För användning med (utrustning) pH-elektrod
Typ Adapter
För användning med (applikation) Anslutning av pH-elektroder med BNC-kontakt till en mätare med DIN-uttag