missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ADAD2 Polyclonal Antibody

ADAD2 Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA569115
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ADAD2 Polyclonal Antibody for Western Blot
Specifikationer
| ADAD2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ADAD2 | |
| 4930403J07Rik; ADAD2; adenosine deaminase domain containing 2; adenosine deaminase domain-containing protein 2; RGD1560949; TENRL; Testis nuclear RNA-binding protein-like | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 161931 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q8NCV1 | |
| ADAD2 | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of human ADAD2. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering