Läs mer
KD Scientific Adagio Programvara för kontroll av sprutpump
Produktkod. 13433649
Change view
För användning med (utrustning):
Legato sprutpumpar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13433649 Legato sprutpumpar Varje
1 options
Produktkod. 13433649 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
För Legato™ Sprutpumpar. En licens för programvara på USB nyckel.
  • Låg kostnad enkel installation
  • Graf för flödesutveckling
  • Importera och exportera program
  • Snabb och enkel manuell pumpstyrning
  • Övervaka en eller flera pumpar
  • Program dataloggning
Specifikationer
Typ Styrprogramvara
För användning med (utrustning) Legato sprutpumpar
Spänning 0/1 V