missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ADAL Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-14263
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ADAL Polyclonal specifically detects ADAL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| ADAL | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Q6DHV7 | |
| ADAL | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: DILMVTKDVIKEFADDGVKYLELRSTPRRENATGMTKKTYVESILEGIKQSKQENLDIDVRYLIAVDRRGGPLVAKETVKLAE | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 161823 | |
| Human | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| adenosine deaminase-like, adenosine deaminase-like protein, DKFZp313B2137, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, FLJ44620 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering