missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ ADAL Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA543731
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Peptide sequence: ILLDLLPDRI GHGTFLNSGE GGSLDLVDFV RQHRIPLELC LTSNVKSQTV Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 86%; Guinea Pig: 93%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 79%; Pig: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 86%; Zebrafish: 100%.
ADAL is a putative nucleoside deaminase. It may catalyze the hydrolytic deamination of adenosine or some similar substrate and play a role in purine metabolism.
Specifikationer
| ADAL | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ADAL | |
| 4930578F03Rik; Adal; adenosine deaminase like; adenosine deaminase-like; adenosine deaminase-like protein; Adenosine deaminase-like protein-like protein; hypothetical protein LOC619263; zgc:109912 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 161823 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q6DHV7 | |
| ADAL | |
| Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human ADAL (aa 221-270). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering