Läs mer
MedChemExpress Adalimumab
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNF Receptor |
| Kvantitet | 5 mg |
| Målarter | Human |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Frakt skick | Shipping with dry ice |
| CAS | 331731-18-1 |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.0% |