Läs mer
Adamantan-1-karbonylklorid, 97 %
Produktkod. 11337675
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337675 50 g 50g
11327675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02352.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2094-72-6
Molekylformel C11H15ClO
Molekylvikt (g/mol) 198.69
MDL-nummer MFCD00074724
InChI-nyckel MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
IUPAC-namn adamantan-1-karbonylklorid
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adamantane-1-carbonyl chloride
Smältpunkt 48 °C till 53 °C
Kokpunkt 135 °C till 136 °C (10 mmHg)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 389960
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 198.69
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.