Läs mer
Adamantan-1-karboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11409813
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409813 25 g 25g
11419813 100 g 100g
11429813 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409813 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12959.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 828-51-3 | C11H16O2 | 180,247 g/mol
Den kan användas som en stabilisator vid syntesen av monodispersa, högkristallina CoPt3-nanopartiklar1 och porösa platinananopartiklar. Det är en potent och reversibel CerK-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan användas som stabilisator vid syntes av monodispersa, högkristallina CoPt3-nanopartiklar1 och porösa platinananopartiklar. Det är en potent och reversibel CerK-hämmare.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslighet i metanol ger mycket svag grumlighet. Löslig i etanol, kloroform och diklormetan.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 828-51-3
Molekylformel C11H16O2
Molekylvikt (g/mol) 180.247
MDL-nummer MFCD00074720
InChI-nyckel JIMXXGFJRDUSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarboxylic acid, 1-carboxyadamantane, adamantanecarboxylic acid, adamantoic acid, 1-adamantoic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1'3,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13235
IUPAC-namn adamantan-1-karboxylsyra
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adamantane-1-carboxylic acid
Smältpunkt 173 °C till 176 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1910637
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslighet i metanol ger mycket svag grumlighet. Löslig i etanol, kloroform och diklormetan.
Formel vikt 180.25
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adamantane-1-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Adamantane-1-carboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.