Läs mer
Adamantane, 98 %
Produktkod. 11417936
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417936 50 g 50g
11427936 250 g 250g
11407936 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14041.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136,238 g/mol
Adamantane används främst för syntes av medicin för att behandla influensa, tjäna som NMDA-receptorkanalblockerare. Används även för beredning av avancerade smörjmedel, fotografiskt material, ytaktiva ämnen, katalysatorer och andra produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Adamantane används främst för syntes av medicin för att behandla influensa, tjäna som NMDA-receptorblockerare. Används även för beredning av avancerade smörjmedel, fotografiskt material, ytaktiva ämnen, katalysatorer och andra produkter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 281-23-2
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.238
MDL-nummer MFCD00074719
InChI-nyckel ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC-namn adamantane
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adamantane
Smältpunkt 266°C to 268°C (sealed tube)
Densitet 1.07
Kvantitet 50 g
Beilstein 1901173
Merck Index 14,149
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 136.24
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adamantane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.