Läs mer
Adamantane, 99+%
Produktkod. 13458368 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
13458368 1 kg Glasflaska 1kg
10602983 5 g Glasflaska 5g
10091510 25 g Glasflaska 25g
10001520 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 13458368 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 146110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 281-23-2
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00074719
InChI-nyckel ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC-namn adamantane
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Specifications
Kemiskt namn eller material Adamantane
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 205.0°C to 210.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15,137
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
Formel vikt 136.24
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.