missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adamantane-d15-carboxylic Acid, CDN

Produktkod. 30321292
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321292 0.25 g -
30310938 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321292 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND66300.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adamantane-d15-carboxylic Acid
CAS 33830-12-5
Molekylformel C11 D15 H O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-d15-1-carboxylic acid (ACI), 1-Adamantane-d15-carboxylic acid (8 CI), 1-Adamantanecarboxylic acid-d15, 1-Adamantyl-d15-carboxylic acid, 1-Carboxyadamantane-d15, Adamantoic acid-d15, Adamantoic Acid-D15
InChI formel InChI=1 S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9 H,1-6H2,(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D
LEDER [2 H]C1([2 H])C2([2 H])C([2 H])([2 H])C3([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantane-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 195.336
Formel vikt 195.2092 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.