missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adamantane-d15-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adamantane-d15-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| Formel vikt | 195.2092 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?