Läs mer
Adamantane-d16, TRC
Produktkod. 30178930
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30178930 500 mg
30179384 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30178930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA207802500MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30470-60-1
Molekylformel C10 D16
Molekylvikt (g/mol) 152.333
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-d16 (ACI), Adamantane-d16 (8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-d16 (9CI), 1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-Hexadecadeuterioadamantane, Perdeuteroadamantane, Adamantane-D16, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane-d16
IUPAC-namn 1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-hexadecadeuterioadamantane
LEDER [2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C1([2H])C3([2H])[2H])C2([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adamantane-d16
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D
Formel vikt 152.226