Läs mer
Adamantane, Mikromol™
Produktkod. 30052713
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052713 25 mg
1 options
Produktkod. 30052713 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0564.030025
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Adamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adamantane
CAS 281-23-2
Analyt- eller komponentnamn Adamantane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
LEDER C1C2CC3CC(CC1C3)C2
IUPAC-namn Adamantan
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 136,1252 g/mol